Merck
471305
Sigma-Aldrich
Butylamine
99.5%
Szinonimák:
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.14
Beilstein:
605269
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.5%
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.5%
öngyulladási hőmérséklet
594 °F
robbanási határérték
9.8 %
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Butylamine (n-Butylamine, BuA) is a primary aliphatic amine. Its pyrolysis mechanism has been investigated. BuA can be synthesized from butyronitrile via Co/SiO2 (silicon dioxide) assisted hydrogenation. A decrease in fluorescence intensity was observed on adding BuA to a solution of colloidal CdSe nanoparticles (NPs).
Alkalmazás
Butylamine (n-Butylamine) may be used as a template to generate hierarchical monolithic zeolites. It may also be used as a dispersion medium for fluorinated graphene sheets (F-GSs) to generate butylamine modified F-GSs.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Use of butylamine modified graphene sheets in polymer solar cells.
Valentini, L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(5), 995-1000 (2010)
Preparation of ZSM-5 Coated on Monolithic Interconnected Macroporous Al2O3 Using Cheap n-Butylamine as Template.
Sun M, et al.
Chin. J. Chem., 33(9), 1057-1063 (2015)
Impact of solvent on Co/SiO2 activity and selectivity for the synthesis of n-butylamine from butyronitrile hydrogenation.
Segobia DJ, et al.
Catalysis Communications, 62, 62-66 (2015)
The Thermal Decomposition of n-Butylamine.
Beachell HC and Taylor HA.
J. Chem. Phys. , 10(2), 106-110 (1942)
Hydrogenation of nitriles to primary amines on metal-supported catalysts: Highly selective conversion of butyronitrile to n-butylamine.
Segobia DJ, et al.
Applied Catalysis A: General, 445, 69-75 (2012)