Merck
29240
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
contains 100 ppm BHT as inhibitor, ≥99.0%
Szinonimák:
Tetrahydrobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.14
Beilstein:
906737
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0%
bp:
83 °C (lit.)
gőznyomás:
160 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
2.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
öngyulladási hőmérséklet
590 °F
tartalmaz
100 ppm BHT as inhibitor
robbanási határérték
5 %
párolgási maradék
≤0.01%
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
sűrűség
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Cyclohexene has been used in the green synthesis of cyclohexene oxide via hydrogen peroxide epoxidation in glycerol-based solvents using bis[3,5-bis(trifluoromethyl)-diphenyl] diselenide as a precatalyst. It can also undergo hydrogen peroxide oxidation in the presence of peroxytungstate-oxalic acid complex catalyst to form adipic acid.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Epoxidation of cyclooctene and cyclohexene with hydrogen peroxide catalyzed by bis [3, 5-bis (trifluoromethyl)-diphenyl] diselenide: Recyclable catalyst-containing phases through the use of glycerol-derived solvents
Garcia-Marin H, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 334(1), 83-88 (2011)
Catalytic hydrogenation of cyclohexene: 3. Gas-phase and liquid-phase reaction on supported palladium.
Gonzo EE and Boudart M.
J. Catal., 52(3), 462-471 (1978)
Clean synthesis of adipic acid by direct oxidation of cyclohexene with H2O2 over peroxytungstate-organic complex catalysts.
Deng Y, et al.
Green Chemistry, 1(6), 275-276 (1999)
Aerobic oxidative Heck/dehydrogenation reactions of cyclohexenones: efficient access to meta-substituted phenols.
Yusuke Izawa et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(13), 3672-3675 (2013-02-21)
Emanuele Monza et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(45), 12864-12878 (2011-07-19)
The source function (SF) introduced in late 90s by Bader and Gatti quantifies the influence of each atom in a system in determining the amount of electron density at a given point, regardless of the atom's remote or close location