Fontos dokumentumok
73664
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18870, Benzophenone
traceable to primary standards (LGC)
Szinonimák:
Benzophenone, Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
for the calibration of the thermosystem 900
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 108 °C)
minőség
traceable to primary standards (LGC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting point evaluation performed in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point determinations, respectively
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?