Merck
168440
Sigma-Aldrich
α,β-Dibromohydrocinnamic acid
≥99%
Szinonimák:
2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(Br)CH(Br)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
307.97
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXJWTHBNVZNQQP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dehydrobromination of α,β-dibromohydrocinnamic acid has been studied in liquid ammonia.
Alkalmazás
α,β-Dibromohydrocinnamic acid (2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid) was used in one-pot synthesis of enynes via microwave irradiation.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dehydrobromination of a, ?-Dibromohydrocinnamic Acid in Liquid Ammonia1.
Paulson RV and MacGregor WS.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 679-681 (1951)
Synthesis of (Z)-1-bromo-1-alkenes and terminal alkynes from anti-2, 3-dibromoalkanoic acids by microwave-induced reaction.
Kuang C, et al.
Tetrahedron, 61(16), 4043-4052 (2005)