Fontos dokumentumok
1.00667
Supelco
Cyclohexane
for gas chromatography MS SupraSolv®
Szinonimák:
Naphthen, Naphthene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-806-2
NACRES:
NA.03
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
9 %
technika/technikák
GC/MS: suitable
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -18 °C
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Alkalmazás
  • Direct Extraction and Determination of Free Nicotine: Highlights the use of cyclohexane as a solvent in the analytical processes for detecting harmful substances in environmental samples(Li et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.