Fontos dokumentumok
8.20171
Sigma-Aldrich
Bromine
for synthesis
Szinonimák:
Bromine
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
EC index szám:
231-778-1
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
233 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
Kinematikai viszkozitás
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
oldhatóság
35 g/L
sűrűség
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
Bromine can be used as an oxidizing agent for the oxidation of:
  • Primary alcohols to either aldehydes or esters and secondary alcohols to give ketones.
  • Alcohols or diols to tetrahydrofurans in the presence of silver(I) salts.
  • Enediol bis-trimethylsilyl ethers to α-diketones.
  • Aldehydes to esters in the presence of alcohol solvents and sodium bicarbonate buffer.
  • Aliphatic and aromatic thiols to disulfides.
Bromine can also be used along with other co-reactants such as hexamethylphosphoric triamide (HMPA) and bis(tributyltin) oxide (HBD) to selectively oxidize secondary alcohols. However, bromine/nickel carboxylates convert 1,4-diols to γ-butyrolactones by selective oxidation of the primary alcohols.
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric)≥ 99.0 %AppearanceBrownish-red fuming liquid
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Bromine as an oxidant for direct conversion of aldehydes to esters
Williams DR, et al.
Tetrahedron Letters, 29(40) (1988)
Preparation of disulfides by the oxidation of thiols using bromine
Wu Xiaoming, et al.
Synthetic Communications, 26(1) (1996)
Bromine
Goehring RR
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)