Fontos dokumentumok
8.06910
Sigma-Aldrich
n-Octane
for synthesis
Szinonimák:
n-Octane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
203-892-1
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
125-126 °C/1013 hPa
gőznyomás:
14 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
14 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
210 °C
robbanási határérték
0.8-6.5 % (v/v)
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 13 °C
sűrűség
0.70 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCCC)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
n-octane is a hydrocarbon compound used as a solvent, cleaning agent, fuel additive, or reaction agents.
Alkalmazás
n-Octane is used as:
  • A oil phase in the preparation of zinc carbonate particles by reverse microemulsion technique.
  • As a diluents in the solvent extraction of REEs(rare-earth elements) with extracting agent D2EHPA [di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid].
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.702 - 0.704
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Electrochemistry for the generation of renewable chemicals: electrochemical conversion of levulinic acid
dos Santos, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(34), 26634-26643 (2015)
Synthesis of zinc carbonate hydroxide nanoparticles using microemulsion process
Alhawi T, et al.
Procedia Engineering, 102, 346-355 (2015)