Fontos dokumentumok
125431
Cyclohexene
inhibitor-free, ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Tetrahydrobenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
590 °F
robbanási határérték
5 %
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?