Fontos dokumentumok
398241
Cyclohexanone
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
pimelic ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
3.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
robbanási határérték
1.1 %, 100 °F
9.4 %
szennyeződések
≤0.05% water
párolgási maradék
≤0.05%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
sűrűség
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Application in polymer physicochemical properties: Research highlights the utility of cyclohexanone in developing Poly(vinylidene fluoride) aerogels, emphasizing its role in manipulating polymorphic structures to tune physicochemical characteristics for advanced applications (Suresh et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.