Fontos dokumentumok
108154
Hexyl acetate
99%
Szinonimák:
Capryl acetate
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?