1.88063
Catholyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones Aquastar®
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Aquastar®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: coulometric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
alkalmasság
passes test for application
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2