16-219
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, monoclonal, 4A6
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6, agarose conjugate, clone 4A6, Upstate®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4A6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot was used to purify Myc-tagged proteins. Elute with 100 mM tetraethyl ammonium (TEA), pH 11.5.
Tulajdonságok és előnyök
Minőség
Immunoprecipitation Analysis:
4 μg of anti-Myc Tag, clone 4A6, agarose conjugate immunoprecipitated Myc-tagged Akt/PKB from 250 μg of a COS transfected cell lysate, which was then detected by immunoblot analysis, using 0.5 μg/mL of anti-Myc Tag, clone 4A6 (Catalog # 05-724).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Cells transfected with Myc-tagged fusion vector.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2