SAB4301136
Anti-c-Myc Tag antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Myc Tag Antibody, Myc Tag Antibody - Anti-c-Myc Tag antibody produced in rabbit, c- Myc epitope Tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
55 kDa
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)