06-340
Anti-Myc Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse, Xenopus, avian
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
4 µg of a previous antibody immuno-precipitated Myc as shown by an independent laboratory.
Immunocytochemistry:
This antibody has been used for immunocytochemistry by an independent laboratory. (Ohtsuka, T., 1998)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected Myc in A431 lysates from EGF-stimulated human A431 cells. 0.5-2 µg/mL of a previous lot detected Myc in RIPA lysates from human A431 cells and HeLa nuclear extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2