05-419
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 9E10
Szinonimák:
Anti-CMyc
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Myc Tag Antibody, clone 9E10, clone 9E10, Upstate®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
The Myc epitope tag is widely used to detect expression of recombinant proteins in bacteria, yeast, insect and mammalian cell systems.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive control for human Myc: Widespread expression including A431 cell lysate, ovarian cancer cell lysate, or breast carcinoma tissue. Myc fusion protein expressed in cells.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1