Fontos dokumentumok
M5546
Anti-c-Myc Tag Antibody
mouse monoclonal, 9E10
Szinonimák:
Anti-c-Myc
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-c-Myc antibody produced in mouse, clone 9E10, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:100 using c-myc tagged fusion protein
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Related Categories
Általános leírás
Monoclonal Anti-c-myc (mouse IgG1 isotype) is derived from the 9E10 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from immunized BALB/c mice.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Monoclonal Anti-c-Myc antibody has also been used in:
- the detection of horseradish peroxidase conjugate in phosphate buffered saline tween-20 (PBST) and 65-kDa mannoprotein (MP65) Dabs
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- biochemical and histological studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg