Fontos dokumentumok
SAB4200742
Anti-c-Myc-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-MRTL, Anti-Myc, Anti-bHLHe39, Anti-v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 100 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1:250-1:500 using lysate of HEK-293T cells over expressing c-Myc fusion protein
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2