05-724
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 4A6
Szinonimák:
Anti-CMyc
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6, clone 4A6, Upstate®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4A6, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive control for human Myc: Widespread expression including A431 cell lysate, ovarian cancer cell lysate, or breast carcinoma tissue. Myc fusion protein expressed in cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1