Fontos dokumentumok
C3956
Anti-c-Myc antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Myc Tag Polyclonal Antibody, c-Myc Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~0.5 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using immunoprecipitates a c-Myc fusion protein from transfected mammalian cell lysates or bacterial extracts
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in methanol-acetone fixed transiently transfected cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in cell extracts from transfected cultures as well as bacterial lysates.
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1