Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
1.09728
Supelco
Pyridine
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Pyridine, Azine, Azabenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
79.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
EC index szám:
203-809-9
NACRES:
NB.21
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99.5% (GC)
technika/technikák:
GC/MS: suitable
bp:
115 °C/1013 hPa
gőznyomás:
26.7 hPa ( 25 °C)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
26.7 hPa ( 25 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
482 °C
hatékonyság
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
GC/MS: suitable
szennyeződések
≤0.002% Ammonia (NH3)
≤0.01% Piperidine (GC)
≤0.1% Water
≤0.2% 2-Picoline (GC)
párolgási maradék
≤0.002%
szín
clearAPHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 17 °C
sűrűség
0.982 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
  • Enantioselective separation of amino acids as biomarkers indicating life in extraterrestrial environments.: Research on using pyridine-based chromatography for the enantioselective separation of amino acids, which can help in the search for extraterrestrial life by analyzing amino acid chirality (Pietrogrande, 2013).
Analízis megjegyzés
Evaporation Number: 12.7
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Boiling point: 114 - 116 °C
Reducing substances: conforms
Ammonia (NH₃): ≤ 0.002 %
2-Picoline (GC): ≤ 0.2 %
Piperidine (GC): ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.1 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup