Fontos dokumentumok
1.00668
Supelco
Dichloromethane
for gas chromatography MS SupraSolv®
Szinonimák:
DCM, Methylene dichloride, Methylene chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
200-838-9
NACRES:
NA.03
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
hatékonyság
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
22 %
technika/technikák
GC/MS: suitable
szennyeződések
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤5.0 mg/L
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Alkalmazás
Used for extraction and GC analysis using MS detection.
Also used for the analyses of:
  • polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/F) in food and water samples
  • polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food
Analízis megjegyzés
Evaporation Number: 1.9
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Slide 1 of 4
1 of 4
Cikkek
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Related Content
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.