Fontos dokumentumok
360066
2,2,4-Trimethylpentane
anhydrous, 99.8%
Szinonimák:
TMP, Isooctane
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
41 mmHg ( 21 °C)
Teszt
99.8%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
745 °F
robbanási határérték
6 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
sűrűség
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?