Merck
1.04936
Supelco
Potassium chloride
for analysis EMSURE®
About This Item
Lineáris képlet:
KCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-211-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5% (silver nitrate titration)
Forma:
solid
oldhatóság:
347 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (silver nitrate titration)
Forma
solid
hatékonyság
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.01% In water insoluble matter
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
oldhatóság
347 g/L
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
1000 kg/m3
anion nyomok
bromide (Br-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
In water insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 5.5 - 8.0
Bromide (Br): ≤ 0.05 %
Iodide (I): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.