Fontos dokumentumok
AX0142
Supelco
Acetonitrile
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC), HPLC, OmniSolv®
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352117
EC index szám:
200-835-2
product name
Acetonitrile, gradient grade OmniSolv®
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
OmniSolv®
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
973 °F
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.02% Water (H2O)
≤0.16 μeq/g Titrable base
≤20 ppm Propionitrile
≤8.0 μeq/g Titrable acid
párolgási maradék
≤1 ppm
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 2 °C
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤189 nm
UV-elnyelés
λ: 189 nm Amax: ≤1.00
λ: 195 nm Amax: ≤0.15
λ: 210 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.005
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
format
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetonitrile is a water-soluble polar organic solvent with exceptional solubilizing power, unique chromatographic properties, and ideal spectroscopic characteristics.
Alkalmazás
Acetonitrile is used as a solvent:
  • To prepare mobile phase for LC/MS analysis of bioactive components in Graviola leaf extracts.
  • In Reversed-phase HPLC.
  • A solvent in chemical synthesis
  • A solvent for sample preparation, including extraction, dilution, and dissolution of compounds prior to analysis.
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)300ppt maxFormClear liquidGradient at 210 nm0.002AU maxGradient at 254 nm0.0003AU maxIdentity (IR-spectrum)ConformsPropionitrile20ppm maxRefractive index (at 20°C)1.343-1.345Titrable acid8.0µeq/g maxTitrable base0.16µeq/g maxUV Abs. at 189 nm1.00AU maxUV Abs. at 195 nm0.15AU maxUV Abs. at 210 nm0.03AU maxUV Abs. at 230 nm0.005AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off189nm maxWater (H2O)0.02% max
Jogi információk
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
A photoregulated ligand for the nuclear import receptor karyopherin alpha
Seung Bum P, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 9, 3215-3223 (2001)
Comparison of the sensitivity of evaporative universal detectors and LC/MS in the HILIC and the reversed-phase HPLC modes
Clifford M R, et al.
Journal of chromatography, 877, 4133-4139 (2009)
Bioefficacy of Graviola leaf extracts in scavenging free radicals and upregulating antioxidant genes
Yu-Ra S, et al.
Food & Function, 7, 861-871 (2016)
Cikkek
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.