Fontos dokumentumok
1.01040
Supelco
2-Propanol
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-661-7
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.9% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
82 °C (lit.)
gőznyomás:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Terméknév
2-Propanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
gradient grade
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
hatékonyság
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
220 nm, ≥80% (Checking after purging with N2)
230 nm, ≥90% (Checking after purging with N2)
250 nm, ≥99% (Checking after purging with N2)
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Alkalmazás
2-Propanol is used as a solvent to:
  • prepare the isocratic mobile phase for reversed phase LC-MS-MS analysis.
  • prepare stock solution of the phospholipid species.
  • wash the slide during hematoxylin and eosin (H&E) staining procedure.
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Gradient grade (at 235 nm): ≤ 1.0 mAU
Gradient grade (at 254 nm): ≤ 1.0 mAU
Transmission (Checking after purging with N₂ (at 220 nm)): ≥ 80 %
Transmission (Checking after purging with N₂ (at 230 nm)): ≥ 90 %
Transmission (Checking after purging with N₂ (from 250 nm)): ≥ 99 %
  Filtered by 0.2 µm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
N-Glycan matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging protocol for formalin-fixed paraffin-embedded tissues.
Matthew B T, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31, 825-841 (2017)
Temperature optimization for improved determination of phosphatidylserine species by micro liquid chromatography with electrospray tandem mass spectrometric detection.
smund L, et al.
Journal of Separation Science, 27, 297-303 (2004)
Cikkek
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Protocols
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.