Merck
WX0004
Supelco
Water
suitable for HPLC, OmniSolv®, meets USP/NF
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41104213
grade:
HPLC grade
technika/technikák:
HPLC: suitable
alkalmazás(ok):
general analytical
bp:
100 °C (lit.)
gőznyomás:
23 hPa ( 20 °C)
Terméknév
Water, gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
grade
HPLC grade
Minőségi szint
Ügynökség
meets USP/NF
gőznyomás
23 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
OmniSolv®
Forma
liquid
eltarthatósági idő
12 mo. (from manufacture date)
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤5 ppb Total purgeable organics
párolgási maradék
≤1 ppm
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 190 nm Amax: ≤0.010
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 220 nm Amax: ≤0.010
λ: 230 nm Amax: ≤0.010
λ: 240 nm Amax: ≤0.010
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
alkalmazás(ok)
general analytical
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
WX0004P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Expiration Dated
gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Expiration dateExp 12 months from mfg dateColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)100ppt maxFormClear liquidGradient at 210 nm0.002AU maxGradient at 254 nm0.0005AU maxOdorNoneRefractive index (at 20°C)Specific conductance2µmho/cm maxTotal purgeable organics5ppb maxUV Abs. at 190 nm0.010AU maxUV Abs. at 200 nm0.010AU maxUV Abs. at 210 nm0.010AU maxUV Abs. at 220 nm0.010AU maxUV Abs. at 230 nm0.010AU maxUV Abs. at 240 nm0.010AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 280 nm0.005AU max
Jogi információk
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Slide 1 of 2
1 of 2
Cikkek
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.