Fontos dokumentumok
MX0488
Supelco
Methanol
≥99.9% (GC), suitable for HPLC, OmniSolv®
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116121
EC index szám:
200-659-6
Teszt:
≥99.9% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
gőznyomás:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Methanol, gradient grade OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
Minőségi szint
100
300
gőznyomás
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
OmniSolv®
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable base
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤10 ppm Acetone
párolgási maradék
≤1 ppm
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤203 nm
UV-elnyelés
λ: 203 nm Amax: ≤1.00
λ: 205 nm Amax: ≤0.80
λ: 210 nm Amax: ≤0.25
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Formátum
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methanol, also known as Methyl alcohol, is a colorless organic solvent commonly used to dissolve substances with high and medium polarity. It is also used as a starting material/solvent for synthesis.
Alkalmazás
Methanol is used as a solvent:
  • In the mobile phase during the reversed phase for high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis.
  • To prepare the stock solution of Fluorescein dye.
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Acetone10ppm maxAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidGradient at 235 nm0.001AU maxGradient at 254 nm0.001AU maxIdentity (IR-spectrum)ConformsRefractive index (at 20°C)1.327-1.329Titrable acid0.3µeq/g maxTitrable base0.2µeq/g maxUV Abs. at 203 nm1.00AU maxUV Abs. at 205 nm0.80AU maxUV Abs. at 210 nm0.25AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.03AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off203nm maxWater (H2O)0.05% max
Evaporation Number: 1.9
Jogi információk
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
High-performance liquid chromatographic stationary phases based on polysiloxanes with different chain lengths thermally immobilized on silica supports.
Edivan T, et al.
Journal of Chromatography A, 1119, 135-139 (2006)
Method validation for the determination of furosemide in plasma by liquid-liquid extraction and high-performance liquid chromatography with fluorescence detection.
CAROLINA GG, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 50, 479-482 (2005)
Methanol
Gronemann O, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Cikkek
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.