Merck
1.05101
SAFC
di-Potassium hydrogen phosphate
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 340
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Potassium phosphate dibasic, Dipotassium hydrogen phosphate, Potassium phosphate dibasic, Dipotassium Phosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
Méret kiválasztása
1 KG
33 400,00 Ft
5 KG
101 000,00 Ft
1 KG
117 000,00 Ft
25 KG
367 000,00 Ft
21 X 25 KG
inquire
33 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KG
33 400,00 Ft
5 KG
101 000,00 Ft
1 KG
117 000,00 Ft
25 KG
367 000,00 Ft
21 X 25 KG
inquire
About This Item
Lineáris képlet:
K2HPO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E340
EC index szám:
231-834-5
33 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
oldhatóság
1600 g/L
sűrűség
2.44 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous is typically used as a phosphate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Learn more about the benefits an Emprove® Program subscription can provide
Why are these documents unavailable?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.