Fontos dokumentumok
1.04877
Supelco
Potassium phosphate monobasic
for analysis (<= 0.005% Na) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Potassium phosphate monobasic, Potassium dihydrogen phosphate, mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic, Monopotassium phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Lineáris képlet:
KH2PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-913-4
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
form
solid
hatékonyság
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
veszteség
≤ 0.2% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
sűrűség
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
1200 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
As: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • β-lactoglobulin stabilized nanemulsions--Formulation and process factors affecting droplet size and nanoemulsion stability.: This research explores the stabilization mechanisms of β-lactoglobulin in nanemulsions, with implications for pharmaceutical and food sciences, potentially utilizing substances like potassium phosphate monobasic for stability and pH control (Ali et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): 98.0 - 100.5 %
Assay (alkalimetric; dried substance): ≥ 99.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 4.2 - 4.5
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0010 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0010 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Reducing substances: passes test
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.2 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.