Fontos dokumentumok
1.01964
Supelco
di-Sodium tetraborate decahydrate
certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S)=9.18₀ (25°C) Certipur®
Szinonimák:
di-Sodium tetraborate decahydrate, Borax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
B4Na2O7 · 10H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
381.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
EC index szám:
215-540-4
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
complies with DIN 19266
gőznyomás
0.213 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
Certipur®
hatékonyság
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
49.74 g/L
sűrűség
1.72 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
750 kg/m3
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certipur® certified secondary standard reference buffers are used to precisely calibrate and monitor pH measurement instruments and buffer solutions. They are quality controlled and qualified in our ISO/IEC 17025 and 17034 accredited calibration laboratories against certified primary standard reference materials (SRM) in compliance with DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur and USP. Certipur® reference materials offer maximum accuracy, reliability and convenience and help avoid costly repeat analyses.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
di-Sodium tetraborate decahydrate [pH(S)=9.180 (25 °C)] is a certified secondary standard reference buffer used as a calibration buffer standard for pH instruments or pH electrodes.
Tulajdonságok és előnyök
  • The product is delivered with a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis showing the relevant data for the quality management system.
The pH value of this Certipur® buffer solution is measured using differential potentiometry with two platinum hydrogen electrodes against NIST & PTB primary SRMs [pH(S)=9.180 (25 °C)].
  • It is a Certified Reference Material (CRM) offered in neat format.
  • Intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments and for testing other buffer solutions.
Analízis megjegyzés
pH-value (25 °C): 9.180 - 9.186
Identity: passes test
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)