Merck
1.04871
SAFC
Potassium dihydrogen phosphate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPC, NF, E 340
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Potassium phosphate monobasic, mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic, Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Méret kiválasztása
1 KG
28 400,00 Ft
5 KG
85 600,00 Ft
3 X 1 KG
inquire
25 KG
284 000,00 Ft
1048719012
307 000,00 Ft
50 KG
533 000,00 Ft
28 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KG
28 400,00 Ft
5 KG
85 600,00 Ft
3 X 1 KG
inquire
25 KG
284 000,00 Ft
1048719012
307 000,00 Ft
50 KG
533 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
KH2PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E340
EC index szám:
231-913-4
28 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Ügynökség
BP
JPC
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
Forma
crystalline
solid
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
oldhatóság
208 g/L
sűrűség
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Potassium hydrogen phosphate is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutical applications. In pharmaceutical applications, potassium hydrogen phosphate is primarily used as a buffering agent.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Learn more about the benefits an Emprove® Program subscription can provide
Why are these documents unavailable?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.