1.05832
Magnesium chloride hexahydrate
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, FCC, E 511
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Magnesium dichloride
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
crystalline
solid
Jellemzők
RNase and DNase free
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1