1.06585
di-Sodium hydrogen phosphate
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP, E 339
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.