1.06576
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sodium monohydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
93 g/L
sűrűség
2.1 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1