Fontos dokumentumok
1.02827
Supelco
Cyclohexane
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191504
EC index szám:
203-806-2
NACRES:
NA.03
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
230 nm, ≥75%
240 nm, ≥90%
260 nm, ≥99%
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -18 °C
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Alkalmazás
  • Phytochemical Profiling and Biological Potential of Prunus dulcis Shell Extracts.: Cyclohexane is utilized here for the extraction and analysis of bioactive compounds in almond shells, illustrating its application in natural product chemistry and analytical methodologies. The study underscores cyclohexane′s effectiveness in extracting valuable phytochemicals for potential therapeutic and commercial use (Ben Khadher T et al., 2023).
  • Determining the Antibacterial Effect of Mentha Longifolia Essential Oil on Cariogenic Bacteria and Its Compounds: an in vitro Study.: In this study, cyclohexane is employed as a solvent to isolate essential oils for antibacterial testing, highlighting its critical role in enhancing the efficacy of natural antimicrobial agents. The research contributes to the development of cyclohexane-based methods for studying and applying essential oils in dental health (Shazdehahmadi F et al., 2023).
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm): ≥ 75 %
Transmission (at 240 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 99 %
Filtered by 0.2 µm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)