Merck
33117-M
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1900225
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
9 %
szennyeződések
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% aromatic substances (as C6H6)
≤0.05% cyclohexene (C6H10)
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.4250-1.4280
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point 5.5-6.5 °C
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
alkalmasság
passes test for reaction against H2SO4
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyclohexane undergoes oxidation in the presence of various oxidants such as hydrogen peroxide, tert-butyl hydroperoxide and molecular oxygen.
Alkalmazás
Cyclohexane has been used to prepare a 1.3M solution of sec-butyllithium. It may be used as a starting reagent for the synthesis of adipic acid and ε-caprolactam.
Egyéb megjegyzések
Pertains only in Germany: unversteuert
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)