Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
1.02832
Supelco
Cyclohexane
EMPLURA®
Szinonimák:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191504
EC index szám:
203-806-2
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
9 %
szennyeződések
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Water
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -18 °C
oldhatóság
0.05 g/L
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Cyclohexane can be used as a solvent:
  • To study thermal degradation of low-density polyethylene (LDPE) wastes.
  • In the enantioselective reductive alkylation reaction in the presence of Ir-ferrocenyl diphosphine as a catalyst.
  • To synthesize hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) via anionic polymerization of butadiene in the presence of an initiator.
  • In the enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate to R(+)ethyl lactate in the presence of Pt/zeolite catalyst.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.05 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Use of cyclohexane as solvent in thermal degradation of low density polyethylene wastes
Karaduman A, et al.
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 41(4) (2002)
Iridium ferrocenyl diphosphine catalyzed enantioselective reductive alkylation of a hindered aniline
Blaser H-U, et al.
Synlett, 1999(1) (1999)
Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate: Long-term performance of chirally modified Pt/zeolite catalysts
Bohmer U, et al.
Catalysis Today, 60(3-4) (2000)
Synthesis of hydroxyl-terminated polybutadiene possessing high content of 1, 4-units via anionic polymerization
Chen Ji-ming, et al.
Chinese Journal of Polymer Science, 28(5) (2010)