Merck
34855-M
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
suitable for HPLC, ≥99.7%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1900225
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.7%
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
80.7 °C (lit.)
gőznyomás:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.7%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
párolgási maradék
≤0.0005%
áteresztőképesség
220 nm, ≥20%
230 nm, ≥50%
235 nm, ≥80%
255 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
0.780 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 255 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Important notice
  • The article number 34855-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34855-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)