Fontos dokumentumok
611778
Chloroform solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR reference standard
analytical standard
Minőségi szint
koncentráció
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
3 mm × 8 in.
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)