Merck
1.02431
SAFC
Chloroform
EMPROVE® ESSENTIAL
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
TCM, Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CHCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-663-8
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
99.0-99.4% (GC)
form
liquid
technika/technikák
API processing | polymorph screening: suitable
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Chloroform is used in pharmaceutical production processes and as an inactivation ingredient in vaccines.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash