Fontos dokumentumok
1.02444
Supelco
Chloroform
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
Trichloromethane, TCM, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CHCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-663-8
NACRES:
NA.03
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
hatékonyság
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤5.0 mg/L
áteresztőképesség
255 nm, ≥70%
260 nm, ≥85%
300 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
oldhatóság
8 g/L
sűrűség
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Preparation and application of stimuli-responsive PET TeMs: Utilizes RAFT graft block copolymerisation of styrene and acrylic acid for the separation of water-oil emulsions, demonstrating the adaptation of chloroform in enhancing polymer properties for environmental applications (Muslimova et al., 2024).
  • Effect of Stool Sampling on a Routine Clinical Method: Describes the use of chloroform in gas chromatography-mass spectrometry for the quantification of short-chain fatty acids in stool samples, highlighting its importance in clinical diagnostics (Mahdi et al., 2024).
  • Improved lipid analysis using a 2D-LC-MS system: Discusses a novel injection procedure involving chloroform for enhanced lipid profiling, showcasing its critical role in advanced biochemical analysis (Pánczél et al., 2024).
  • Ecological Risk Assessment of Three Pesticide Additives in Soil: Addresses the application of chloroform in the remediation of contaminated soils, emphasizing its utility in environmental toxicology and soil science (Li et al., 2024).
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Slide 1 of 2
1 of 2