Merck
1.00988
SAFC
1-Butanol
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
1-Butanol, Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-751-6
Ügynökség
ChP
NF
Minőségi szint
gőznyomás
6.7 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
340 °C
robbanási határérték
1.4-11.3 % (v/v)
technika/technikák
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 34 °C
sűrűség
0.81 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
1-Butanol is used as a solvent in tablet coatings, topical solutions, and swabs.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup