Fontos dokumentumok
8.22262
Supelco
1-Butanol
EMPLURA®
Szinonimák:
1-Butanol, Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
200-751-6
NACRES:
NB.21
gőznyomás
6.7 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
340 °C
hatékonyság
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4-11.3 % (v/v)
szennyeződések
≤0.2% Water (Karl Fischer)
párolgási maradék
≤0.004%
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 34 °C
oldhatóság
66 g/L
sűrűség
0.81 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Alkalmazás
  • Characterization and comparison of flavors in fresh and aged fermented peppers: Impact of different varieties: 1-Butanol is used in the analytical methods for evaluating flavor profiles in food research, highlighting its significance in food chemistry and quality control (Liu M et al., 2024).
  • Controlling soft rot of green pepper by bacteriocin paracin wx3 and its effect on storage quality of green pepper: The study incorporates 1-Butanol in methodologies to examine the preservation and quality of green peppers, indicating its application in post-harvest technology and plant pathology (Yi L et al., 2024).
  • Pathway toward Scalable Energy-Efficient Li-Mediated Ammonia Synthesis: This research utilizes 1-Butanol in processes related to energy-efficient synthesis technologies, underlining its potential in sustainable industrial applications (Kani NC et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.809 - 0.810
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Evaporation residue: ≤ 0.004 %
Identity (IR): passes test
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.