Merck
1.06049
SAFC
Dichloromethane
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride, Methylene chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-838-9
Ügynökség
BP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
robbanási határérték
22 %
technika/technikák
API processing | polymorph screening: suitable
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
oldhatóság
20 g/L
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Methanol is used as solvent in a variety of pharmaceutical production processes, including tablet coating, liposome production, microsphere, and nanoparticle production.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash