Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
1.00997
Supelco
1-Propanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
1-Propanol, n-Propyl alcohol, Propan-1-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-746-9
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
19 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
360 °C
robbanási határérték
2.1-19.2 % (v/v)
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0004 meq/g Acidity
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Ethanol (GC)
≤0.01% Methanol (GC)
≤0.03% Aldehydes and ketones (as C3H6O)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 15 °C
sűrűség
0.80 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
  • A novel high-throughput analytical method to quantify microplastics in water by flow cytometry.: In this paper water is used to wash the Natural aquarium silica sand and also to prepare the model for the removal of microplastics. (Li et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Acidity: ≤ 0.0004 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.802 - 0.806
Boiling point: about 97,2°C
Boiling range (96-99 °C): ≥ 95 % (v/v)
Acetone (GC): ≤ 0.01 %
Ethanol (GC): ≤ 0.01 %
Methanol (GC): ≤ 0.01 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.05 %
Aldehydes and ketones (as C₃H₆O): ≤ 0.03 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.05 %
ACS, Ph Eur-reagent
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup