1.01990
1-Butanol
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
1-Butanol, Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
6.7 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
340 °C
hatékonyság
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4-11.3 % (v/v)
szennyeződések
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.01 % (v/v) Butyraldehyde (GC)
≤0.05 % (v/v) 2-Butanol (GC)
≤0.1% Water
≤0.1 % (v/v) Dibutyl ether (GC)
≤0.15 % (v/v) Isobutanol (GC)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 34 °C
sűrűség
0.81 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Characterization and comparison of flavors in fresh and aged fermented peppers: Impact of different varieties: 1-Butanol is used in the analytical methods for evaluating flavor profiles in food research, highlighting its significance in food chemistry and quality control (Liu M et al., 2024).
- Controlling soft rot of green pepper by bacteriocin paracin wx3 and its effect on storage quality of green pepper: The study incorporates 1-Butanol in methodologies to examine the preservation and quality of green peppers, indicating its application in post-harvest technology and plant pathology (Yi L et al., 2024).
- Pathway toward Scalable Energy-Efficient Li-Mediated Ammonia Synthesis: This research utilizes 1-Butanol in processes related to energy-efficient synthesis technologies, underlining its potential in sustainable industrial applications (Kani NC et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0008 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.8090 - 0.8120
Boiling point: 116 - 119 °C
2-Butanol (GC): ≤ 0.05 % (v/v)
Butyraldehyde (GC): ≤ 0.01 % (v/v)
Dibutyl ether (GC): ≤ 0.1 % (v/v)
Isobutanol (GC): ≤ 0.15 % (v/v)
Aldehydes: conforms
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.01 %
Readily carbonizable substances: conforms
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.1 %
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
greener alternative product
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup