1.00995
2-Propanol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
43 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
technika/technikák
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
sűrűség
0.786 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup