Fontos dokumentumok
B7906
1-Butanol
for molecular biology, ≥99%
Szinonimák:
n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
649 °F
robbanási határérték
11.2 %
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the derivatization process for measuring methylated arginine levels in blood samples
- in liquid-chromatography mass spectrometry (LC-MS) analysis of lysine modifications by deacetylase CobB
- in the extraction of plant material from Vigna unguiculata
- to extract and purify amplified human DNA samples before further amplification by PCR followed by sequencing
1-Butanol is suitable for use in nucleic acid purification and concentration protocols.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup