Fontos dokumentumok
360465
1-Butanol
ACS reagent, ≥99.4%
Szinonimák:
n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
5.5 mmHg
Teszt
≥99.4%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
649 °F
robbanási határérték
11.2 %
szennyeződések
≤0.0008 meq/g Titr. acid
≤0.01% butyraldehyde
≤0.1% water
≤0.2% butyl ether
párolgási maradék
≤0.005%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a solvent along with the water in the delignification of sugar cane bagasse.
- As a both reagent and reaction medium in the synthesis of zinc oxide nanoparticles from zinc acetylacetonate hydrate as precursor.
- As an additive in the diesel-biodiesel-butanol tertiary blend which leads to fuel sustainability.
- As a reactant in the enzyme catalyzed esterification reaction of oleic acid to butyl oleate.
Egyéb megjegyzések
greener alternative product
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup