Fontos dokumentumok
1.01988
Supelco
1-Butanol
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
1-Butanol, Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-751-6
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.8% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
116-118 °C/1013 hPa
gőznyomás:
6.7 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
6.7 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
340 °C
hatékonyság
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4-11.3 % (v/v)
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
230 nm, ≥75%
240 nm, ≥85%
310 nm, ≥99%
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 34 °C
oldhatóság
66 g/L
sűrűség
0.81 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Alkalmazás
  • Insights into "wheat aroma": Analysis of volatile components in wheat grains cultivated in saline-alkali soil: This study explores the use of 1-butanol in analyzing the aromatic profiles of wheat grains from saline-alkali soils, highlighting its role in identifying key volatile compounds associated with the unique scent of wheat (Sun et al., 2024).
  • PLD2 deficiency alleviates endothelial glycocalyx degradation in LPS-induced ARDS/ALI: Includes findings on the protective role of 1-butanol in cellular models of lung injury, demonstrating its potential therapeutic applications in respiratory conditions (Kong et al., 2024).
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Cikkek
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.